Documentos Principais
727342
Sigma-Aldrich
(S)-2-Aminononane
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinônimo(s):
(S)-2-Nonylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H21N
Número CAS:
Peso molecular:
143.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
grau
produced by BASF
Ensaio
≥98.5% (GC)
99%
forma
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C9H21N/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9H,3-8,10H2,1-2H3/t9-/m0/s1
chave InChI
ALXIFCUEJWCQQL-VIFPVBQESA-N
Informações legais
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
74 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)