Documentos Principais
723207
Sigma-Aldrich
Dipentaerythritol hexakis(2-bromoisobutyrate)
Sinônimo(s):
6f-BiB, Hexafunctional 2-bromoisobutyrate, Hexafunctional initiator
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H52Br6O13
Número CAS:
Peso molecular:
1148.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
pf
124-134 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(Br)C(=O)OCC(COCC(COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br)(COC(=O)C(C)(C)Br)COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C34H52Br6O13/c1-27(2,35)21(41)48-15-33(16-49-22(42)28(3,4)36,17-50-23(43)29(5,6)37)13-47-14-34(18-51-24(44)30(7,8)38,19-52-25(45)31(9,10)39)20-53-26(46)32(11,12)40/h13-20H2,1-12H3
chave InChI
QZIIQQIGYHRTNR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) initiator for the creation of hexafunctional polymers.
Polymerization will occur at six sites creating a six-arm star polymer.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Coessens, V.; Pintauer, T.; Matyjaszewski, K.
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
K Matyjaszewski et al.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Nicolay V Tsarevsky et al.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)
Artigos
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Protocolos
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.