Documentos
718122
Sigma-Aldrich
Bis(dicyclohexylphosphinophenyl) ether
97%
Sinônimo(s):
(Oxydi-2,1-phenylene)bis[dicyclohexyl] phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H52OP2
Número CAS:
Peso molecular:
562.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
140-146 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3Oc4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C36H52OP2/c1-5-17-29(18-6-1)38(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)37-34-26-14-16-28-36(34)39(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h13-16,25-32H,1-12,17-24H2
chave InChI
HPFGZHCWLVSVKJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for diastereoselective intramolecular N-arylation intermolecular carboamination
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3