Key Documents
717088
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1H-indazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
126-130 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc2cn[nH]c12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-1-2-5-4-9-10-7(5)6/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
KMHHWCPTROQUFM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)