Documentos
708895
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-nitropyridine-5-boronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
3-Nitro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 6-Amino-5-nitropyridine-3-boronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16BN3O4
Número CAS:
Peso molecular:
265.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
169-174 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnc(N)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H16BN3O4/c1-10(2)11(3,4)19-12(18-10)7-5-8(15(16)17)9(13)14-6-7/h5-6H,1-4H3,(H2,13,14)
chave InChI
HXMCKJVPNJJZTO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3