Documentos
704857
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-iodopyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrIN
Número CAS:
Peso molecular:
283.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
pf
95-100 °C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ncccc1I
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H
chave InChI
FZBHCYSESMFQJL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves