Key Documents
702609
Sigma-Aldrich
Zinc-70Zn L-aspartate
72 atom % 70Zn, 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(HOOCCH(NH2)CH2COO)270Zn
Peso molecular:
334.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
72 atom % 70Zn
Ensaio
97% (CP)
forma
powder
peso molecular
332.85 by atom % calculation (72 atom % 70Zn)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CC(=O)O[72Zn]OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/2C4H7NO4.Zn/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1/i;;1+7
chave InChI
POEVDIARYKIEGF-NWPUYAGZSA-L
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3