Documentos
701459
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-iodo-3-nitropyridine
97%
Sinônimo(s):
5-Iodo-3-nitropyridin-2-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3IN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
265.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
252-256 °C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ncc(I)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3IN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
chave InChI
JCNPQYWDKONAFU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3