Key Documents
700916
Sigma-Aldrich
12-Bromododecanonitrile
97%
Sinônimo(s):
11-Bromoundecyl cyanide, 12-Bromododecanenitrile, 12-Bromolauronitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22BrN
Número CAS:
Peso molecular:
260.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.473
densidade
1.110 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H22BrN/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-11H2
chave InChI
REWUNQPQBYXSQB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)