Documentos Principais
698970
Sigma-Aldrich
Diglycolic-2,2,2′,2′-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2,2′-Oxydiacetic-2,2,2′,2′-d4 acid
About This Item
Fórmula linear:
O(CD2COOH)2
Peso molecular:
138.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
flakes
pf
140-144 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(OC([2H])([2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2
chave InChI
QEVGZEDELICMKH-LNLMKGTHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)