Documentos
698199
Sigma-Aldrich
cis-1-Propenylboronic acid MIDA ester
Sinônimo(s):
cis-1-Propene-1-boronic acid MIDA ester, cis-6-Methyl-2-(1-propenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12BNO4
Número CAS:
Peso molecular:
197.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
powder
pf
99-110 °C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C/B1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-3-4-9-13-7(11)5-10(2)6-8(12)14-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3-
chave InChI
PKQGENZEEBZVIL-ARJAWSKDSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3