694681
7-Azaindole-3-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
216-220 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1c[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-4-10-8-7(6)2-1-3-9-8/h1-5H,(H,9,10)
chave InChI
KAIWRKYDYWYFIT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Inhibitors of BACE-1 activity
- Prostate cancer invasion and migration inhibitors
- CDK2 kinase inhibitors
- Cell division cycle 7 kinase inhibitors
- Inhibitor of oncogenic B-Raf kinase with potent antimelanoma activity
- Antidiabetic agents
- Inhibitors of brassinin glucosyltransferase
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves