Documentos
69285
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,6-hexanediamine hydrochloride
≥97.0%
Sinônimo(s):
N-Alloc-1,6-diaminohexane hydrochloride, Allyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
236.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-2-9-14-10(13)12-8-6-4-3-5-7-11;/h2H,1,3-9,11H2,(H,12,13);1H
chave InChI
IDAXSHZWLHJRCA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3