Documentos
691801
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-chloropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrClN
Número CAS:
Peso molecular:
192.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
pf
77-81 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cncc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
chave InChI
BELDOPUBSLPBCQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves