Key Documents
69171
Sigma-Aldrich
(±)-4-Chlorophenylglycine
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(±)-α-Amino-4-chlorophenylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
185.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(C(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
chave InChI
QGJGBYXRJVIYGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3