Documentos
689920
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triethyl-1,3,5-benzenetrimethanamine trihydrochloride
98%
Sinônimo(s):
1,3,5-Tris(aminomethyl)-2,4,6-triethylbenzene trihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H27N3 · 3HCl
Número CAS:
Peso molecular:
358.78
Beilstein:
7728846
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
98%
forma
powder
Impurezas
≤10.0% water
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl.CCc1c(CN)c(CC)c(CN)c(CC)c1CN
InChI
1S/C15H27N3.3ClH/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17;;;/h4-9,16-18H2,1-3H3;3*1H
chave InChI
ANVPKDSNTWAVCX-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3