Key Documents
689793
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-trans-2-(Fmoc-aminomethyl)cyclohexanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25NO3
Número CAS:
Peso molecular:
351.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
97%
forma
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥97.5%
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CCCC[C@@H]1CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H25NO3/c24-21-12-6-1-7-15(21)13-23-22(25)26-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,15,20-21,24H,1,6-7,12-14H2,(H,23,25)/t15-,21+/m1/s1
chave InChI
DLDUSAROVXDNNQ-VFNWGFHPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)