Documentos
689580
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 5,000
Sinônimo(s):
O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
About This Item
Fórmula linear:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352200
forma
powder
peso molecular
average Mn 5,000
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
55-60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3