Key Documents
68892
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-pyridyl)acetate
technical, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-pyridyl)acetic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H25N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
335.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
liquid
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)c2ccncc2
InChI
1S/C17H25N3O4/c1-17(2,3)24-16(22)20-11-9-19(10-12-20)14(15(21)23-4)13-5-7-18-8-6-13/h5-8,14H,9-12H2,1-4H3
chave InChI
JXZYJTGTWULZIZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves