Documentos
684813
Sigma-Aldrich
3-Bromothiobenzamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrNS
Número CAS:
Peso molecular:
216.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
118-122 °C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNS/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
chave InChI
YCFFEUUASMKLDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves