Documentos Principais
684619
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-isopropoxy-5-formylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12BBrO4
Número CAS:
Peso molecular:
286.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
powder
pf
105-109 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Oc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H12BBrO4/c1-6(2)16-10-8(11(14)15)3-7(5-13)4-9(10)12/h3-6,14-15H,1-2H3
chave InChI
JDRHFOMNQQEZJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)