Documentos Principais
684570
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylboronic acid N-butyldiethanolamine ester
97%
Sinônimo(s):
2-(2-Bromophenyl)-6-butyl-1,3,6,2-dioxazaborocane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H21BBrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
326.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
92-97 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN1CCOB(OCC1)c2ccccc2Br
InChI
1S/C14H21BBrNO2/c1-2-3-8-17-9-11-18-15(19-12-10-17)13-6-4-5-7-14(13)16/h4-7H,2-3,8-12H2,1H3
chave InChI
OLNVCXQNTXWSKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)