Documentos
683922
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
97%
Sinônimo(s):
1-(3-Cyanophenyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene, 3-[(Trimethylsilanyl)ethynyl]benzonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13NSi
Número CAS:
Peso molecular:
199.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
42-47 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C12H13NSi/c1-14(2,3)8-7-11-5-4-6-12(9-11)10-13/h4-6,9H,1-3H3
chave InChI
QEZDMZVLNWSJSA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3