Documentos Principais
682020
Sigma-Aldrich
2-Benzylimidazo[1,5-a]quinolinium hexafluorophosphate
97%
Sinônimo(s):
2-(Phenylmethyl)-imidazo[1,5-a]quinolinium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H15N2F6P
Número CAS:
Peso molecular:
404.29
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
148-150 °C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C(c1ccccc1)[n+]2cc3ccc4ccccc4n3c2
InChI
1S/C18H15N2.F6P/c1-2-6-15(7-3-1)12-19-13-17-11-10-16-8-4-5-9-18(16)20(17)14-19;1-7(2,3,4,5)6/h1-11,13-14H,12H2;/q+1;-1
chave InChI
VOHJHJRDNQUECO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for stable N-heterocyclic carbenes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)