Documentos
681946
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H5ClF3N
Número CAS:
Peso molecular:
231.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
34-38 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(Cl)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-7-5-9(10(12,13)14)15-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
chave InChI
ONNDFDQMHCNEGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
107 °C