681792
N-tert-Butylbenzenesulfenamide
97%
Sinônimo(s):
2-Methyl-N-(phenylthio)propan-2-amine, N-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfenamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: oxidant
índice de refração
n20/D 1.5457
pb
57-60 °C/0.3 mmHg
densidade
0.997 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)NSc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NS/c1-10(2,3)11-12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8,11H,1-3H3
chave InChI
AAQBFMPKCDTAJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Anti-SN2′ Mitsunobu reaction with chiral hydroxy-alpha-alkenylsilanes to give vinylsilanes
- Anodic oxidation reactions
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
205.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.11 °C - closed cup