Documentos Principais
681288
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methoxypyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5ClN2O
Número CAS:
Peso molecular:
144.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H5ClN2O/c1-9-4-2-7-5(6)8-3-4/h2-3H,1H3
chave InChI
RSUBGBZOMBTDTI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)