Documentos
680524
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Sinônimo(s):
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5BClF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
224.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BClF3O2/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
chave InChI
YVMXEHZEYONARR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Synthesis of aryl- and hetarylfurocoumarins via Suzuki reaction
  • Synthesis of Et canthinone-3-carboxylates from Et 4-bromo-6-methoxy-1,5-naphthyridine-3-carboxylate via a Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling and a Cu-catalyzed amidation reaction
  • Preparation of xanthines via one-pot coupling with diaminouracil
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling with 8-bromo-1,5-naphthyridin-2-one
May contain varying amounts of anhydride.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3