Documentos Principais
677876
Sigma-Aldrich
Trichloro(pyridine)gold(III)
97%
Sinônimo(s):
(Pyridine)gold trichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5AuCl3N
Número CAS:
Peso molecular:
382.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
39151701
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
232-240 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au](Cl)Cl.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.Au.3ClH/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;;3*1H/q;+3;;;/p-3
chave InChI
TYJJOEBQRJABJG-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Gold Catalysts — 21st Century ′Gold Rush′
  • An N-stabilized gold(III) catalyst employed in a synthesis of tetrahydroisoquinolines.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gold catalysis: the benefits of N and N,O ligands.
A Stephen K Hashmi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(47), 6545-6547 (2004-12-04)