Key Documents
677337
Sigma-Aldrich
3-(2-Oxo-1,2-dihydro-4-quinolinyl)alanine hydrochloride monohydrate
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2O3·HCl·H2O
Peso molecular:
286.71
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
257 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.NC(CC1=CC(=O)Nc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N2O3.ClH.H2O/c13-9(12(16)17)5-7-6-11(15)14-10-4-2-1-3-8(7)10;;/h1-4,6,9H,5,13H2,(H,14,15)(H,16,17);1H;1H2
chave InChI
ZSQZQONBUIXIAB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves