Documentos
671975
Sigma-Aldrich
4-Chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
148.54
Beilstein:
4798926
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
97%
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(CCl)OC(=O)O1
InChI
1S/C5H5ClO3/c1-3-4(2-6)9-5(7)8-3/h2H2,1H3
chave InChI
QCLFSYYUWPUWQR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
264.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
129 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Trietilamina ≥99%
Sigma-Aldrich
T0886
Trietilamina
Metanol suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanol
Iwona Dams et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(12), 21346-21363 (2015-12-04)
During the process development for multigram-scale synthesis of olmesartan medoxomil (OM), two principal regioisomeric process-related impurities were observed along with the final active pharmaceutical ingredient (API). The impurities were identified as N-1- and N-2-(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxolen-4-yl)methyl derivatives of OM. Both compounds, of