Documentos Principais
663670
Sigma-Aldrich
2,5′-Dibromo-2′-hydroxyacetophenone
97%
Sinônimo(s):
2-Bromo-1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Bromo-2-hydroxyphenacyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6Br2O2
Número CAS:
Peso molecular:
293.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
66-70 °C
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6Br2O2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
chave InChI
FZIUHYVCSFQKFC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)