Documentos
662267
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol dimethylsulfate
97%
Sinônimo(s):
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol dimethylsulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
260.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
solid
pf
69-74 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H16O6S2/c1-7(2,5-12-14(3,8)9)6-13-15(4,10)11/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
MBBDNGMNEVIICT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2