Documentos Principais
662070
Sigma-Aldrich
4-(4′-Isopentyloxyphenyl)phenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
4-(4-Isoamyloxyphenyl)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H21BO3
Número CAS:
Peso molecular:
284.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
forma
solid
pf
214-220 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-13(2)11-12-21-17-9-5-15(6-10-17)14-3-7-16(8-4-14)18(19)20/h3-10,13,19-20H,11-12H2,1-2H3
chave InChI
DCGWYEOALFPYHU-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)