Key Documents
659266
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridine-3-carbonitrile
97%
Sinônimo(s):
2,6-Dimethoxy-3-cyanopyridine, 2,6-Dimethoxynicotinonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
94-98 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C#N)c(OC)n1
InChI
1S/C8H8N2O2/c1-11-7-4-3-6(5-9)8(10-7)12-2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
FBFJMMFGOXVFIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)