Documentos
656917
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluoronitrobenzene
97%
Sinônimo(s):
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 1-Nitro-3,4,5-trifluorobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2F3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
177.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
densidade
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H
chave InChI
PTTUMBGORBMNBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup