Key Documents
653500
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)thiazole-5-carboxylate
90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11BrN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
327.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
forma
solid
pf
204-208 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1sc(N)nc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H11BrN2O2S/c1-2-17-11(16)10-9(15-12(14)18-10)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H2,14,15)
chave InChI
HZNNHEOEYQXAAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3