Documentos Principais
651982
Sigma-Aldrich
4-Bromophenethyl bromide
96%
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene, 4-Bromo-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
263.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.5954 (lit.)
p.e.
97-98.5 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.7272 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
chave InChI
APTDRDYSJZQPPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)