Ensaio
96%
forma
solid
pf
194-198 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc2cc(Br)ccc2s1
InChI
1S/C7H5BrN2S/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
chave InChI
ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves