Documentos
646318
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrClN
Número CAS:
Peso molecular:
192.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.5900 (lit.)
densidade
1.734 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
chave InChI
ONHMWUXYIFULDO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves