Key Documents
646040
Sigma-Aldrich
2-(3-Pyridyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
220.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
244-248 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(sc1C(O)=O)-c2cccnc2
InChI
1S/C10H8N2O2S/c1-6-8(10(13)14)15-9(12-6)7-3-2-4-11-5-7/h2-5H,1H3,(H,13,14)
chave InChI
CJLQNROYBZEUGH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3