Documentos Principais
645540
Sigma-Aldrich
5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H7F3O3
Número CAS:
Peso molecular:
256.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
163-167 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-10(18-9)11(16)17/h1-6H,(H,16,17)
chave InChI
IJPNRBZMRINMMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)