Documentos Principais
644862
Sigma-Aldrich
5-Isopropylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
155.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
78-82 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO3/c1-4(2)6-5(7(9)10)3-8-11-6/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
ICXLYLUGOXIJDS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)