Documentos Principais
642606
Sigma-Aldrich
trans-3-Phenyl-1-propen-1-ylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
trans-3-phenylpropen-1-yl-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11BO2
Número CAS:
Peso molecular:
161.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(Cc1ccccc1)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C9H11BO2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-6,8,11-12H,7H2/b8-4+
chave InChI
GMGWFDHLFMBIDS-XBXARRHUSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Carbonylative arylation of allenols
  • Oxidative cross-coupling with (trifluoromethyl)trimethylsilane
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • three-component reductive coupling with alkynes
  • Enantioselective conjugation to vinyl 2-pyridylsulfones
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ioan-Adrian Stoian et al.
Biosensors & bioelectronics, 155, 112098-112098 (2020-02-25)
A highly selective and sensitive molecularly imprinted polymer (MIP)-based electrochemical sensor was fabricated for the determination of azithromycin, a broad-spectrum macrolide antibiotic, from various biological samples (urine, tears, plasma). The reversible boronate ester bond-mediated, thin (~75 nm) MIP-based biomimetic recognition layer