Documentos
640220
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl phenyl sulfide-co-glycidyl methacrylate)
Glycidyl methacrylate 10 mol %
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
composição
Glycidyl methacrylate, 10 mol %
índice de refração
n20/D 1.6568 (lit.)
λmax
221 nm
Descrição geral
High refractive index polymer
Aplicação
Photocrosslinkable polymer for optical waveguides
Visite a Biblioteca de Documentos
High Refractive Index Polymers for Optical Applications
Beecroft, L.L and Ober, C.K.
J. Macromol. Sci., Pure Appl. Chem., A34, 573-586 (1997)