Documentos
637556
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-cyclohexylglycinol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H25NO3
Número CAS:
Peso molecular:
243.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +13°, c = 1% in chloroform
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
83-87 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C1CCCCC1
InChI
1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m0/s1
chave InChI
YNBRORWNNGUYQA-NSHDSACASA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3