Documentos Principais
637327
Sigma-Aldrich
Holmium(III) oxide
nanopowder, <100 nm avg. part. size (DLS), ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Rare earth
Selecione um tamanho
10 G
R$ 844,00
R$ 844,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 844,00
About This Item
Fórmula linear:
Ho2O3
Número CAS:
Peso molecular:
377.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 844,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
nanopowder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: holmium
Tamanho médio da partícula
<100 nm (DLS)
tamanho de partícula
<50 nm (XRD)
pf
2330 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
chave InChI
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.