634832
Magnesium aluminate
single crystal substrate, <111>, 99.99% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
descrição
single side polished
Ensaio
99.99% trace metals basis
dureza
6 mohs
tamanho
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
pf
2130 °C (lit.)
densidade
3.64 g/mL at 25 °C (lit.)
propriedades semicondutoras
<111>
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
InChI
1S/2Al.Mg.4O/q;;+2;;;2*-1
chave InChI
VPBIQXABTCDMAU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.