Unfortunately, the XRD is not available for this product.
634417
Yttrium iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Iron yttrium oxide, YIG, Yttrium ferrite garnet, Yttrium iron garnet
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
nanopowder
área da superfície
20-40 m2/g
tamanho de partícula
<100 nm (BET)
densidade
5.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Y]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5Fe.12O.3Y
chave InChI
UVXIKKWNYGPENJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
-
Can you please email me the XRD that was collected for Y3Fe5O12, product number 634417, batch number MKCN0637.
1 answer-