Documentos Principais
631213
Sigma-Aldrich
3-[5-(4-Chlorophenyl)furan-2-yl]acrylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9CIO3
Número CAS:
Peso molecular:
352.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
195-199 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO3/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11(17-12)6-8-13(15)16/h1-8H,(H,15,16)/b8-6+
chave InChI
FPSINWFYJYHUBV-SOFGYWHQSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)